Print…
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
474789-1G 474789-5G
SIAL474789-1GEA 55.1 EUR
SIAL474789-1G SIAL474789-5G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Fórmula: C₃H₆O₂
Número MDL : MFCD00074874
Número CAS: 60456-23-7