Print…
Indium(III) chloride 99.995% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 91.7 EUR
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium(III) chloride 99.995% (baseado em traços de metais)
Indium(III) chloride
Fórmula: Cl₃In
Ponto de ebulição: 800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 586 °C
Densidade: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011058
Número CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %