Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
43088-25G
43088-5G
SIAL43088-25GEA
326
EUR
SIAL43088-25G
SIAL43088-5G
Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium chloride
Fórmula:
C₁₂H₁₀ClI |
Número MDL :
MFCD00011909 Número CAS: 1483-72-3 EINECS: 216-049-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |