Print…
Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
43088-25G 43088-5G
SIAL43088-25GEA 326 EUR
SIAL43088-25G SIAL43088-5G
Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium chloride
Fórmula: C₁₂H₁₀ClI
Número MDL : MFCD00011909
Número CAS: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III