Print…
Diacrilato de 1,4-butilenoglicol estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
411744-100ML 411744-25ML
SIAL411744-100MLEA 87.9 EUR
SIAL411744-100ML SIAL411744-25ML
Diacrilato de 1,4-butilenoglicol estabilizada, Sigma-Aldrich®
Diacrilato de 1,4-butilenoglicol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00014940
Número CAS: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6