Print…
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
400068-100ML 400068-25ML 400068-400ML
SIAL400068-100MLEA 122 EUR
SIAL400068-100ML SIAL400068-25ML SIAL400068-400ML
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Fórmula: C₄H₁₁BF₄O
Número MDL : MFCD00085352
Número CAS: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
UN: 3129
ADR: 4.3 (8),II