Indium(I) chloride, anidro ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
40033.02
40033.06
40033.14
40033.02EA
28.2
EUR
40033.02
40033.06
40033.14
Indium(I) chloride, anidro ≥99.995% (baseado em metais)
Indium(I) chloride
Purity: 99.995%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Fórmula:
InCl Ponto de ebulição: 608 °C Ponto de Fusão: ∼225 °C Densidade: 4,19 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148875 Número CAS: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN: 3260 ADR: 8,III |