Print…
6-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
384305-25G 384305-5G
SIAL384305-25GEA 131 EUR
SIAL384305-25G SIAL384305-5G
6-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxypicolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Número MDL : MFCD00192220
Número CAS: 19621-92-2
EINECS: 417-690-8