Print…
(Triisopropylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethynyltriisopropylsilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
360031-25G 360031-5G
SIAL360031-25GEA 545 EUR
SIAL360031-25G SIAL360031-5G
(Triisopropylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
(Triisopropylsilyl)acetylene
Fórmula: C₁₁H₂₂Si
Número MDL : MFCD00075452
Número CAS: 89343-06-6