Print…
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethyl(phenylethynyl)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
338923-10G 338923-50G
SIAL338923-10GEA 135 EUR
SIAL338923-10G SIAL338923-50G
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene
Fórmula: C₁₁H₁₄Si
Peso Molecular: 174.32 g/mol
Número MDL : MFCD00054860
Número CAS: 2170-06-1