Print…
Pentaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
335754-25G 335754-5G
SIAL335754-25GEA 505 EUR
SIAL335754-25G SIAL335754-5G
Pentaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Pentaethylene glycol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₆
Número MDL : MFCD00002878
Número CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4