Paládio 10% on activated carbon wetted_50%_Water hydrogenation catalyst Degussa Type E101 NE/W, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização:
H2O
MQ200
330108-10G
330108-1G
330108-50G
SIAL330108-10GEA
294
EUR
SIAL330108-10G
SIAL330108-1G
SIAL330108-50G
Paládio 10% on activated carbon wetted_50%_Water hydrogenation catalyst Degussa Type E101 NE/W, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula:
Pd Peso Molecular: 106.420 g/mol |
Número MDL :
MFCD00011167 Número CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |