Print…
Solução de amônia 5.0 M NH4OH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 123.69 EUR
318612-2L 318612-500ML
Solução de amônia 5.0 M NH4OH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 38 °C
Densidade: 0.9…1.0 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Encomendar
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %