Gallium(III) chloride, ultra seco ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
43879.06
43879.14
43879.22
43879.06EA
103
EUR
43879.06
43879.14
43879.22
Gallium(III) chloride, ultra seco ≥99.999% (baseado nos metais)
Gallium(III) chloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-90-3
Molecular Formula: GaCl3
Formula Weight: 176.03
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 2.47
Appearance: White
Melting Point: 78°
Boiling Point: 201°
Merck Reference: 14,4348
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011018
Fórmula:
Cl₃Ga Ponto de ebulição: 201 °C Ponto de Fusão: 78 °C Densidade: 2,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011018 Número CAS: 13450-90-3 EINECS: 236-610-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4348 |