Print…
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-MEA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
30078-100G 30078-25G
SIAL30078-100GEA 547 EUR
SIAL30078-100G SIAL30078-25G
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Fórmula: C₂H₇NS·HCl
Peso Molecular: 113.61 g/mol
Número MDL : MFCD00012904
Número CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1