Print…
Dodecyl methacrylate estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
291811-100ML 291811-500ML
SIAL291811-100MLEA 90.2 EUR
SIAL291811-100ML SIAL291811-500ML
Dodecyl methacrylate estabilizada, Sigma-Aldrich®
Dodecyl methacrylate
Fórmula: C₁₆H₃₀O₂
Número MDL : MFCD00008972
Número CAS: 142-90-5
EINECS: 205-570-6