Print…
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
282693-1G 282693-5G
SIAL282693-1GEA 58.3 EUR
SIAL282693-1G SIAL282693-5G
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Número MDL : MFCD00064404
Número CAS: 20989-17-7