Print…
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Estabilização: 180 - 220 ppm Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
268542-100ML 268542-18L 268542-1L
SIAL268542-100MLEA 155 EUR
SIAL268542-100ML SIAL268542-18L SIAL268542-1L
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% estabilizada, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers)
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de Inflamação: 95 °C
Número MDL : MFCD00004536
Número CAS: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3