Print…
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
262102-10G 262102-1G
SIAL262102-10GEA 592 EUR
SIAL262102-10G SIAL262102-1G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one, Sigma-Aldrich®
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Fórmula: C₅H₆O₂
Número MDL : MFCD00010439
Número CAS: 3393-45-1
UN: 3272
ADR: 3,III