Print…
4-Hydrazinobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
246395-25G 246395-5G
SIAL246395-25GEA 103 EUR
SIAL246395-25G SIAL246395-5G
4-Hydrazinobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydrazinobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00007581
Número CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5