Print…
L(+)-α-Phenylglycine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
237647-100G 237647-25G
SIAL237647-100GEA 123 EUR
SIAL237647-100G SIAL237647-25G
L(+)-α-Phenylglycine, Sigma-Aldrich®
L(+)-α-Phenylglycine
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Número MDL : MFCD00064403
Número CAS: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8