Print…
Platina 3% em carvão ativado catalisador de hidrogenação, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
237558-25G 237558-5G
SIAL237558-25GEA 545 EUR
SIAL237558-25G SIAL237558-5G
Platina 3% em carvão ativado catalisador de hidrogenação, Sigma-Aldrich®
Platina
Fórmula: Pt
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1