Print…
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
234826-10G 234826-50G
SIAL234826-10GEA 76.4 EUR
SIAL234826-10G SIAL234826-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Número MDL : MFCD00003723
Número CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II