Print…
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Araldite RD-2
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
220892-10G 220892-250G 220892-50G
SIAL220892-10GEA 134 EUR
SIAL220892-10G SIAL220892-250G SIAL220892-50G
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol, Sigma-Aldrich®
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Número MDL : MFCD00005146
Número CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7