Print…
Platina 10% em carvão ativado catalisador de hidrogenação, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
205958-10G 205958-1G 205958-50G
SIAL205958-10GEA 406 EUR
SIAL205958-10G SIAL205958-1G SIAL205958-50G
Platina 10% em carvão ativado catalisador de hidrogenação, Sigma-Aldrich®
Platina
Fórmula: Pt
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2,III