Print…
Paládio 5% em sulfato de bário catalisador de hidrogenação (forma oxidada), não reduzido, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
205729-10G 205729-50G
SIAL205729-10GEA 238 EUR
SIAL205729-10G SIAL205729-50G
Paládio 5% em sulfato de bário catalisador de hidrogenação (forma oxidada), não reduzido, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula: Pd
Peso Molecular: 106.420 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6