Print…
Ethylenediammonium dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethylenediamine dihydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
195804-100G 195804-500G
SIAL195804-100GEA 56.7 EUR
SIAL195804-100G SIAL195804-500G
Ethylenediammonium dichloride, Sigma-Aldrich®
Ethylenediammonium dichloride
Fórmula: C₂H₁₀Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00012524
Número CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6