Print…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
190357-25G 190357-5G
SIAL190357-25GEA 704 EUR
SIAL190357-25G SIAL190357-5G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Número MDL : MFCD00008062
Número CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5