Print…
Bis(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
187437-10G 187437-50G
SIAL187437-10GEA 96 EUR
SIAL187437-10G SIAL187437-50G
Bis(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Fórmula: C₈H₁₈Si₂
Número MDL : MFCD00008276
Número CAS: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9