Print…
Myristoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185205-5ML 185205-100ML 185205-500ML
SIAL185205-5MLEA 49 EUR
SIAL185205-5ML SIAL185205-100ML SIAL185205-500ML
Myristoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Myristoyl chloride
Fórmula: C₁₄H₂₇ClO
Número MDL : MFCD00000741
Número CAS: 112-64-1
EINECS: 203-994-6
UN: 3265
ADR: 8,I