Print…
Iodosobenzene diacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
178721-100G 178721-1KG 178721-25G 178721-5G
SIAL178721-100GEA 286 EUR
SIAL178721-100G SIAL178721-1KG SIAL178721-25G SIAL178721-5G
Iodosobenzene diacetate, Sigma-Aldrich®
Iodosobenzene diacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁IO₄
Peso Molecular: 322.1 g/mol
Número MDL : MFCD00008692
Número CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1