Print…
Tetraethylene glycol dimethyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
172405-1KG 172405-250G
SIAL172405-1KGEA 228 EUR
SIAL172405-1KG SIAL172405-250G
Tetraethylene glycol dimethyl ether, Sigma-Aldrich®
Tetraethylene glycol dimethyl ether
Fórmula: C₁₀H₂₂O₅
Número MDL : MFCD00008505
Número CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7