Print…
Metacrilato de isobutilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methacrylic acid Isobutyl ester
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
169919-18L 169919-1L
SIAL169919-18LEA 919 EUR
SIAL169919-18L SIAL169919-1L
Metacrilato de isobutilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de isobutilo
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Número MDL : MFCD00008931
Número CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3 III