Print…
Diethyl acetylenedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
159441-100G 159441-25G 159441-5G
SIAL159441-100GEA 552 EUR
SIAL159441-100G SIAL159441-25G SIAL159441-5G
Diethyl acetylenedicarboxylate, Sigma-Aldrich®
Diethyl acetylenedicarboxylate
Fórmula: C₈H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00009186
Número CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8