Octaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
15879-1G-F
15879-5G-F
SIAL15879-1G-FEA
166
EUR
SIAL15879-1G-F
SIAL15879-5G-F
Octaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Octaethylene glycol
Fórmula:
C₁₆H₃₄O₉ |
Número MDL :
MFCD00698694 Número CAS: 5117-19-1 EINECS: 225-856-4 |