1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
157902-25G
157902-500G
SIAL157902-25GEA
48.9
EUR
SIAL157902-25G
SIAL157902-500G
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula:
C₅H₆Br₂N₂O₂ |
Número MDL :
MFCD00003189 Número CAS: 77-48-5 EINECS: 201-030-9 |