Print…
Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
156361-100G 156361-500G
SIAL156361-100GEA 44.8 EUR
SIAL156361-100G SIAL156361-500G
Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Hydantoin
Fórmula: C₃H₄N₂O₂
Número MDL : MFCD00005259
Número CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3