Print…
3-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
152307-25G 152307-5G
SIAL152307-25GEA 1920 EUR
SIAL152307-25G SIAL152307-5G
3-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypicolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Número MDL : MFCD00006294
Número CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0