Print…
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
136891-1KG 136891-2.5KG
SIAL136891-1KGEA 158 EUR
SIAL136891-1KG SIAL136891-2.5KG
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₈O₃
Número MDL : MFCD00005916
Número CAS: 935-79-5
EINECS: 213-308-7