Print…
Dibutyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Di-n-butylphosphite, Dibutyl phosphite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
125938-100ML 125938-500ML
SIAL125938-100MLEA 57.5 EUR
SIAL125938-100ML SIAL125938-500ML
Dibutyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dibutyl phosphonate
Fórmula: C₈H₁₉O₃P
Número MDL : MFCD00066633
Número CAS: 1809-19-4
EINECS: 217-316-1