Print…
Sodium benzenesulphinate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzenesulphinic acid sodium salt, Benzenesulphinic acid, sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
123579-100G 123579-25G 123579-500G
SIAL123579-100GEA 84.8 EUR
SIAL123579-100G SIAL123579-25G SIAL123579-500G
Sodium benzenesulphinate, Sigma-Aldrich®
Sodium benzenesulphinate
Fórmula: C₆H₅NaO₂S
Número MDL : MFCD00013135
Número CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8