Print…
Tetraethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
110175-100G 110175-1KG 110175-20KG 110175-3KG
SIAL110175-100GEA 85.2 EUR
SIAL110175-100G SIAL110175-1KG SIAL110175-20KG SIAL110175-3KG
Tetraethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylene glycol
Fórmula: C₈H₁₈O₅
Número MDL : MFCD00002879
Número CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9