Print…
Ethylene glycol monoisopropyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Isopropoxyethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
107891-1L 107891-25ML 107891-2L
SIAL107891-1LEA 74.3 EUR
SIAL107891-1L SIAL107891-25ML SIAL107891-2L
Ethylene glycol monoisopropyl ether, Sigma-Aldrich®
Ethylene glycol monoisopropyl ether
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Número MDL : MFCD00002866
Número CAS: 109-59-1
EINECS: 203-685-6
UN: 1992
ADR: 3 III