Print…
2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21111.0100 8.21111.0500 8.21111.9010
8.21111.0100EA 46.9 EUR
8.21111.0100 8.21111.0500 8.21111.9010
2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-2-thiazoline
Fórmula: C₃H₅NS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126013
Número CAS: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 101 - 106 °C
Molar Mass 119.21 g/mol
pH 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)