Print…
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20534.0005 8.20534.0250
8.20534.0005EA 94.6 EUR
8.20534.0005 8.20534.0250
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Diphenylhydantoin
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005264
Número CAS: 57-41-0
EINECS: 200-328-6
Encomendar
Solubility 0.032 g/l (22 °C) (experimental)
Melting Point 292 - 295 °C
Molar Mass 252.27 g/mol
Bulk Density 400 - 450 kg/m3
Ignition Point 550 °C