Print…
N,N-Dimethylallylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
8.18197.0025EA 208 EUR
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
N,N-Dimethylallylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylallylamine
Fórmula: C₅H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038234
Número CAS: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 85.14 g/mol
Boiling Point 62 - 64 °C
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.3998 (20 °C, 589 nm)
Density 0.730 g/cm3 (20 °C)