Print…
Glyoxylic acid 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
8.14084.0250EA 35.3 EUR
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
Glyoxylic acid 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid
Fórmula: C₂H₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006958
Número CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (25 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.4149 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (H2O, 19.5 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material