Print…
Polyphosphoric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500 8.07471.9025
8.07471.0100EA 49 EUR
8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500 8.07471.9025
Polyphosphoric acid, Sigma-Aldrich®
Polyphosphoric acid
Fórmula: H(PO₃H)nOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084480
Número CAS: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point -20 °C
Boiling Point 530 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 2.06 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic,Hydrolysis
Synonyms PPA
Hill Formula HO[P(OH)(O)O](n)H