Platina 10% em carvão ativado hydrogenation catalyst, para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Platinium
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07339.0001
8.07339.0005
8.07339.0001EA
58.6
EUR
8.07339.0001
8.07339.0005
Platina 10% em carvão ativado hydrogenation catalyst, para síntese, Sigma-Aldrich®
Platina
Fórmula:
Pt Peso Molecular: 195.08 g/mol Ponto de ebulição: 3827 Ponto de Fusão: 1769 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3088 ADR: 4.2 III Merck Index: 12,07689 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
pH | 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 600 °C |