Print…
Paládio 10% em carvão ativado catalisador de hidrogenação (forma oxidada), para síntese, não reduzido, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07104.0010 8.07104.0005
8.07104.0010EA 493 EUR
8.07104.0010 8.07104.0005
Paládio 10% em carvão ativado catalisador de hidrogenação (forma oxidada), para síntese, não reduzido, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula: Pd
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 460 °C