Print…
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06548.0100 8.06548.1000
8.06548.0100EA 27 EUR
8.06548.0100 8.06548.1000
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio
Fórmula: C₆H₄NNaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007490
Número CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Encomendar
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C (decomposition)
Molar Mass 225.16 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 355 °C